48597
cis-1,2-Dichloroethene
analytical standard
Synonyme(s) :
cis-1,2-dichloroéthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
Clé InChI
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Catégories apparentées
Application
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?