10229
Silver sulfate
puriss., ≥99%
Synonyme(s) :
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: silver
Pf
652 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Iodination reagent in combination with iodine for the synthesis of iododerivatives.
- Synthesis of iodinated uredines.
- Preparation of silver sulfate reagent, which is required for the determination of Chemical Oxygen Demand (COD).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable