01544
Tetrafluoroboric acid
49.5-50.5%
Synonyme(s) :
Fluoroboric acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
49.5-50.5%
Impuretés
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.02% hexafluorosilic acid (H2SiF6)
1-2% free boric acid
pH
1 (20 °C, 8.7 g/L)
Densité
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
F.FB(F)F
InChI
1S/BF3.FH/c2-1(3)4;/h;1H
Clé InChI
LEMQFBIYMVUIIG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable