207934
Tetrafluoroboric acid solution
48 wt. % in H2O
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Concentration
46.0-52.0% in NaOH (titration)
48 wt. % in H2O
Densité
1.4 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
F.FB(F)F
InChI
1S/BF3.FH/c2-1(3)4;/h;1H
Clé InChI
LEMQFBIYMVUIIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable