200956
Hexafluorophosphoric acid solution
~55 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Hydrogen hexafluorophosphate
70,90 $
About This Item
70,90 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
~55 wt. % in H2O
Densité
1.651 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F.FP(F)(F)(F)F
InChI
1S/F5P.FH/c1-6(2,3,4)5;/h;1H
Clé InChI
OQWOLAMXNGPSQY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.