T59307
Triethyl borate
99%
Synonyme(s) :
Boric acid triethyl ester, Boron ethoxide, Triethoxyborane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.04 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOB(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15BO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?