MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SRE0096
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
≥98.0%, New Zealand Origin, ≤3 EU/mg endotoxin, protein quantification
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41141801
Nom du produit
Albumine de sérum bovin, standard grade, heat shock fraction, protease free, IgG free, low endotoxin, Ph 7.0, ≥98%
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Origine
New Zealand origin
Disponibilité
available only in China
Technique(s)
protein quantification: suitable
Impuretés
≤3 EU/mg endotoxin
pH
7.0
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Activité étrangère
Ribonuclease, none detected
endonuclease, none detected
protease ≤0.005 units/mg solid
proteinase, none detected
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yunzhi Liu et al.
International journal of molecular medicine, 48(4) (2021-08-21)
Omega‑3 polyunsaturated fatty acids (n‑3 PUFAs) exert a negative effect on IL‑6 production in several liver disorders, including cirrhosis, acute liver failure and fatty liver disease. However, its effect on the production of IL‑11, another important IL‑6 family cytokine, remains
Zitong Huang et al.
Journal of neuroscience methods, 348, 109012-109012 (2020-11-30)
The nerve plexus of the enteric nervous system (ENS) plays a crucial part in regulating gastrointestinal functions, such as muscle contractile activity and nutrient absorption. Studying the nerve plexus can provide vital information for research on ENS disorders. Whole-mount preparation
Erling Hu et al.
iScience, 25(3), 103966-103966 (2022-03-15)
The bioeffects of terahertz (THz) radiation received growing attention because of its influence on the interactions between biomolecules. Our work aimed to investigate the effects of THz irradiation on cell membrane, especially cell membrane permeability. We found that 0.1 THz
Ni Wang et al.
Journal of ginseng research, 47(3), 448-457 (2023-05-30)
Alzheimer's disease (AD) is a common form of dementia, and impaired mitophagy is a hallmark of AD. Mitophagy is mitochondrial-specific autophagy. Ginsenosides from Ginseng involve in autophagy in cancer. Ginsenoside Rg1 (Rg1 hereafter), a single compound of Ginseng, has neuroprotective
Yiling Zhang et al.
Oncology letters, 19(3), 1975-1984 (2020-03-21)
Melanoma is the most aggressive and lethal type of skin cancer. The aim of the present study was to illustrate the molecular mechanism of makorin ring finger protein 2 (MKRN2) control of melanoma cell proliferation. The expression level of MKRN2