67414
Sodium fluoride 0.5 M solution
Synonyme(s) :
Sodium fluoride solution, Additive Screening Solution 19/Kit-No 78374
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Densité
1.02 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- of the extraction buffer to extract proteins from Nicotiana benthamiana leaf
- of the mammalian tissue lysis buffer for homogenization of mice brain
- of the lysis buffer for lysing Caenorhabditis elegans to extract proteins
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?