Principaux documents
539480
Sigma-Aldrich
Protéinase K from Tritirachium album
Synonyme(s) :
Endopeptidase K
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
lyophilized solid
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥30 mAnson units/mg dry wt
≥40 mAnson units/mg protein
Poids mol.
28.93 kDa
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0: soluble
Activité étrangère
DNase, none detected (nicking activity with pBR322, incubation for 6 h at 37°C)
RNase, none detected (ribonuclease activity with MS2 RNA detected after incubation for 6 h at 37°C)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Il s′agit d′une sérine protéase qui présente une forte activité protéolytique sur un grand nombre de protéines natives et dénaturées de haut poids moléculaire. Du fait de son inactivation protéolytique rapide des nucléases endogènes, elle peut être utilisée pour l′isolement d′ARNm et d′ADN de haut poids moléculaire. Elle clive préférentiellement les liaisons voisines du groupe carbonyle des acides aminés hydrophobes N-substitués, aliphatiques et aromatiques. Elle est inhibée par le DFP, Hg2+ et le PMSF. Elle n′est pas inactivée par les chélateurs de métaux, les réactifs sulfhydrylés, le TLCK ou le TPCK.
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Actions biochimiques/physiologiques
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Avertissement
Toxicité : irritant (B)
Définition de l'unité
Une unité mAnson est définie comme la quantité d'enzyme permettant de libérer 1,0 µmol d'acides aminés sensibles au réactif de Folin (quantité calculée sous forme de tyrosine) par minute à 37 °C et pH 7,5.
Forme physique
Produit lyophilisé à partir de l'acétate de calcium
Reconstitution
Après reconstitution, conserver au réfrigérateur (à 4 °C). Les solutions mères préparées dans du Tris-HCl 50 mM avec de l'acétate de calcium 2 mM et à pH 8,0 sont stables jusqu'à 1 an à 4 °C.
Autres remarques
Watazu, Y., et al. 1993. J. Lab. Clin. Anal. 7, 81.
Lebherz, H.G., et al. 1986. Biochem. J.233, 51.
Ebeling, W., et al. 1974. Eur. J. Biochem.47, 91.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kongyang Zhu et al.
iScience, 25(12), 105636-105636 (2022-12-31)
A high point of Tibetan Plateau (TP) civilization, the expansive Tubo Empire (618-842 AD) wielded great influence across ancient western China. However, whether the Tubo expansion was cultural or demic remains unclear due to sparse ancient DNA sampling. Here, we
Markus Siegert et al.
Drug testing and analysis, 10(2), 243-253 (2017-09-08)
The vesicant sulfur mustard (SM) is a banned chemical warfare agent. Although, SM has been used in combat since WWI, there is no causal therapy currently available. Accordingly, development and investigation of antidotes and scavengers targeting SM are of high
Yujie Dong et al.
International journal of molecular sciences, 23(23) (2022-12-12)
Retinitis pigmentosa (RP) is a group of inherited retinal dystrophies that typically results in photoreceptor cell death and vision loss. Here, we explored the effect of early growth response-1 (EGR1) expression on photoreceptor cell death in Pde6brd1 (rd1) mice and
Richard P Tucker et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2047, 421-437 (2019-09-26)
One of the first steps in studies of gene function is the spatiotemporal analysis of patterns of gene expression. Indirect immunohistochemistry is a method that allows the detection of a protein of interest by incubating a histological section with an
Jasmin Federizon et al.
Vaccine, 38(4), 942-950 (2019-11-16)
Outer surface protein A (OspA) is a Borrelia lipoprotein and an established Lyme disease vaccine target. Admixing non-lipidated, recombinant B. burgdorferi OspA with liposomes containing cobalt porphyrin-phospholipid (CoPoP) resulted in rapid, particulate surface display of the conformationally intact antigen. Particleization
Articles
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Afficher tout