Documents
SRE0047
Sigma-Aldrich
Protéinase K from Tritirachium album
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein, for molecular biology
Synonyme(s) :
Endopeptidase K
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
fungus (Tritirachium album)
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥30 units/mg protein
Poids mol.
28.93 kDa
Impuretés
≤1 ppm DNA
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Proteinase K is an extracellular endopeptidase. It is synthesized by the mold Tritirachium album Limber. Proteinase K belongs to a new subfamily of the subtilisins. It is a 277 amino acid protein with a molecular weight of 28,930 Da. Active proteinase K is characterized with an unhydrolysed protein chain and autolysed polypeptide chains.
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Proteinase K catalyzes the hydrolysis of keratin.
Actions biochimiques/physiologiques
Proteinase K catalyzes the hydrolysis of keratin.
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Marin Volarić et al.
Genes, 12(8) (2021-08-28)
The long-read Nanopore sequencing has been recently applied for assembly of complex genomes and analysis of linear genome organization. The most critical factor for successful long-read sequencing is extraction of high molecular weight (HMW) DNA of sufficient purity and quantity.
Proteinase K from Tritirachium album Limber
Ebeling W, et al.
FEBS Journal, 47(1), 91-97 (1974)
Amino acid sequence of proteinase K from the mold Tritirachium album Limber: Proteinase K ? a subtilisin-related enzyme with disulfide bonds.
Jany KD, et al.
Febs Letters, 199(2), 139-144 (1986)
Proteinase K from Tritirachium album Limber.
W Ebeling et al.
European journal of biochemistry, 47(1), 91-97 (1974-08-15)
Articles
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Afficher tout