NIST3251
Serenoa repens extract
NIST® SRM® 3251
1 690,00 $
About This Item
1 690,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 1 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Lipids and Fatty acids: Arachidic acid, Behenic acid, Behenic acid, Capric acid, Caproic acid, Caprylic acid, Caprylic acid, Erucic acid, Gondoic acid, Lauric acid, Lauric acid, Lignoceric acid, Lignoceric acid, Linoleic acid, Linoleic acid, Linolenic acid, Linolenic acid, Margaric acid, Margaric acid, Myristic acid, Myristic acid, Oleic acid, Oleic acid, Palmitic acid, Palmitic acid, Palmitoleic acid, Palmitoleic acid, Pentadecanoic acid (C15:0), Pentadecanoic acid (C15:0), Stearic acid, Stearic acid, Tridecanoic acid (C13:0), Tridecanoic acid (C13:0), Undecanoic acid (C11:0), Vaccenic acid, Vaccenic acid
Phytochemicals: Brassicasterol, Campesterol, Cycloartenol, Lupeol, Stigmasterol, β-Sitosterol
Vitamins: 9-cis-β-Carotene, Total β-carotene, trans-β-Carotene, γ-Tocopherol
Matrix Group: Botanicals
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable