Principaux documents
55107
Supelco
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) hexadecanoyl ester, Hexadecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
5 MG
259,00 $
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
259,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23D3H42NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
259,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (TLC)
Activité optique
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.0%
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1/i2D3
Clé InChI
XOMRRQXKHMYMOC-LHPFAIHXSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable