NIST3530
Chlorure de sodium
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
1 290,00 $
About This Item
1 290,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 200 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
801 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3530 _SDS
SRM3530 _CoA
Application
This SRM is also suitable for quality assurance when assigning values to in-house reference materials.
Caractéristiques et avantages
- Available with a certificate documenting NIST-certified value of mass fraction of iodine as iodide.
- Assay value determined using gravimetric titrimetric, ICP-MS, and linear voltammetry methods.
- The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Autres remarques
Iodine (I)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable