G3798
10074-G5
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Biphenyl-2-yl-(7-nitrobenzo[1,2,5]oxadiazol-4-yl)amine, N-2-Biphenylyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, N-[1,1′-Biphenyl-2-yl]-7-nitro-2,1,3-Benzoxadiazol-4-amine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
red
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccccc2-c3ccccc3)c4nonc14
InChI
1S/C18H12N4O3/c23-22(24)16-11-10-15(17-18(16)21-25-20-17)19-14-9-5-4-8-13(14)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,19H
Clé InChI
KMJPYSQOCBYMCF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3