Documents
G6279
Sigma-Aldrich
Glycérol
BioXtra, ≥99% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99% (GC)
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
≤0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le glycérol est inodore, incolore, visqueux par nature, et se présente sous la forme d′un liquide au goût sucré. Il peut être obtenu par voie naturelle ou à partir de composés pétrochimiques. Le glycérol est utilisé dans un large éventail d′applications et est l′une des substances chimiques les plus polyvalentes et les plus précieuses de la nature. Il peut servir d′émollient, de solvant, d′agent édulcorant et peut être employé dans les formulations pharmaceutiques, les cosmétiques, les produits alimentaires et les produits de toilette. Il est extrêmement stable et peut être facilement conservé à température normale. Il est en outre non irritant et n′entraîne aucun effet indésirable sur l′environnement.
Application
Le glycérol a été utilisé :
  • comme supplément pour la culture de Mycobacterium tuberculosis et de Mycobacterium avium
  • comme combustible pour la conception d′une pile à biocombustible (biofuel cell) enzymatique
  • comme matrice composite liquide avec du 4-HCCA et de la 3-aminoquinoléine pour l′analyse des glycanes neutres et acides
  • comme matrice pour la spectrométrie de masse par bombardement atomique rapide (FAB-MS)
  • comme matrice liquide pour des études de quantification par spectrométrie de masse par désorption/ionisation laser assistées par matrice (MALDI-MS)
Actions biochimiques/physiologiques
Le glycérol est hygroscopique par nature et est soluble dans l′eau, du fait de ses trois groupements hydroxyles alcooliques hydrophiles. Il peut former des liaisons hydrogène aussi bien intermoléculaires qu′intramoléculaires, ce qui en fait une molécule particulièrement flexible. L′effet physiologique de la glycérine est lié à l′immunité cellulaire, à l′accroissement de la production d′IgG et à l′augmentation de la libération d′histamine.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
Comparison of the sensitivities of various derivatives of oligosaccharides in LC/MS with fast atom bombardment and electrospray ionization interfaces
Suzuki, Shigeo, Kazuaki Kakehi, and Susumu Honda
Analytical Chemistry, 68 (13) , 2073-2083 (1996)
Ionic-liquid matrices for quantitative analysis by MALDI-TOF mass spectrometry
Li, Ying L., and Michael L. Gross
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15 (12), 1833-1837 (2004)
Analysis of native milk oligosaccharides directly from thin-layer chromatography plates by matrix-assisted laser desorption/ionization orthogonal-time-of-flight mass spectrometry with a glycerol matrix
Dreisewerd, Klaus, et al
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(2) , 139-150 (2006)
The Future of Glycerol
Mario Pagliaro, Michele Rossi
Royal Society of Chemistry, 170-170 (2010)