Documents
G2289
Sigma-Aldrich
Glycerol
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Glycérol, 1,2,3-propanetriol, Glycérine
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Numéro Beilstein :
635685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Glycérine, meets USP testing specifications
Source biologique
plant (palm)
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.0-101.0% anhydrous basis
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Technique(s)
cryopreservation: suitable
immunofluorescence: suitable
Impuretés
<0.01% Ash
<5% water (Karl Fischer)
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Application(s)
agriculture
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
sample preparation
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le glycérol, aussi appelé glycérine ou 1,2,3-propanetriol, est un composé remarquablement polyvalent grâce à ses trois groupements hydroxyle, qui lui assurent une grande solubilité dans l'eau et le rendent hygroscopique. Cette substance simple mais largement accessible a des applications très variées et sert aussi bien de source de carbone que de précurseur dans divers procédés chimiques et biologiques. Dans le domaine des biotechnologies, le glycérol est une ressource indispensable pour divers micro-organismes, car il leur permet de produire un large éventail de bioproduits lorsqu'il constitue la seule source de carbone et d'énergie. Le glycérol est également très souvent utilisé dans la préparation des échantillons, car il augmente leur densité et les protège de la congélation.′L'omniprésence du glycérol va bien au-delà des biotechnologies, car il excelle dans la préparation d'autres types d'échantillons, par exemple la fabrication des gels d'électrophorèse. Le glycérol est ajouté à hauteur de 5 % à 10 % pour accroître la densité des échantillons et assurer un dépôt précis à la base du gel. Ce composé polyvalent facilite aussi le coulage des gels en gradient et stabilise les protéines tout en jouant un rôle essentiel dans les tampons de conservation. C'est aussi un produit de choix pour concentrer et conserver les enzymes, car il bloque de manière efficace la rétrodiffusion dans le tampon. En culture cellulaire, le glycérol fait la preuve de son utilité en tant que cryoprotecteur, en abaissant le point de congélation du milieu de culture et en protégeant les cellules des dommages causés par les cristaux de glace lors de la congélation et du stockage à -80 °C.Le glycérol est déterminant dans la préservation et la conservation des échantillons dans le domaine de la recherche biochimique. Congeler des cultures bactériennes peut avoir des effets néfastes, car cela provoque une déshydratation et une dénaturation des protéines dues à la formation de cristaux de glace. Incorporer du glycérol permet d'atténuer ces problèmes et d'assurer une préservation efficace des cultures bactériennes. Conserver les cultures bactériennes dans des solutions de glycérol garantit leur stabilité, en évitant tout dommage aux membranes cellulaires et en maintenant la viabilité des cellules, ce qui permet de les conserver sur de longues périodes. Dans les travaux de recherche en laboratoire, il est crucial de préserver l'intégrité des échantillons et le glycérol est un outil clé de ce processus, en particulier lorsque les échantillons sont stockés dans des congélateurs à ultra-basse température (-80 °C) pour maintenir leur intégrité et les conserver dans un état compatible avec les nombreuses analyses et autres travaux de recherche qui leur sont destinés.
Application
Le glycérol a été utilisé :
  • comme cryoprotecteur dans un milieu pour échantillons dans le cadre de travaux de recherche sur la physiologie végétale.
  • comme agent de clarification optique dans une étude sur la microscopie de génération d'harmonique.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biochimie et en métabolomique.
  • Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Jia-Hong Lai et al.
Scientific reports, 11(1), 329-329 (2021-01-13)
Imaging depth and quality of optical microscopy can be enhanced by optical clearing. Here we investigate the optical clearing of the ex vivo human skin by 50% glycerol topical application, which is allowed for cosmetic usage. Harmonic generation microscopy, by
Starch-Based Superabsorbent Enhances the Growth and Physiological Traits of Ornamental Shrubs
Pacholczak A et al.
Agriculture Science Developments, 13, 1893-1893 (2023)
Ruifang Wang et al.
Autophagy, 15(7), 1163-1181 (2019-02-12)
Influenza A virus can evade host innate immune response that is involved in several viral proteins with complicated mechanisms. To date, how influenza A M2 protein modulates the host innate immunity remains unclear. Herein, we showed that M2 protein colocalized
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Elena Enzo et al.
The EMBO journal, 34(10), 1349-1370 (2015-03-23)
Increased glucose metabolism and reprogramming toward aerobic glycolysis are a hallmark of cancer cells, meeting their metabolic needs for sustained cell proliferation. Metabolic reprogramming is usually considered as a downstream consequence of tumor development and oncogene activation; growing evidence indicates