Principaux documents
G2025
Sigma-Aldrich
Glycérol
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3-propanetriol, Glycérine
100 ML
124,00 $
500 ML
191,00 $
1 L
220,00 $
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
124,00 $
500 ML
191,00 $
1 L
220,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09
Beilstein:
635685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99% (GC)
Technique(s):
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pb:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pression de vapeur:
<1 mmHg ( 20 °C)
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99% (GC)
Forme
viscous liquid
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.005% Chlorinated compounds
≤0.005% Sulfate (SO4)
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.25 g/mL (lit.)
Adéquation
suitable for electrophoresis
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le glycérol se présente sous forme d'un liquide visqueux, incolore et inodore au goût sucré. Il est naturellement présent dans la nature ou peut être fabriqué à partir de ressources pétrochimiques. Le glycérol est utilisé dans une multitude d'applications ; c'est l'une des substances chimiques naturelles les plus utiles et les plus polyvalentes. Il peut servir d'émollient, de solvant, d'édulcorant, aussi bien dans les préparations pharmaceutiques et cosmétiques que dans les aliments ou les produits de toilette. Il est extrêmement stable et se conserve facilement à température normale. Il est en outre non irritant et n'a aucun effet néfaste sur l'environnement.
Application
Le glycérol est utilisé dans la préparation d'échantillons et la formation de gels pour électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Le glycérol (à 5 % à 10 %) augmente la densité d'un échantillon pour qu'il se dépose en couche au fond du puits à échantillon creusé dans un gel. Il peut également faciliter le coulage des gels de gradient ou entrer dans la composition de stabilisateurs de protéines et de tampons de conservation.
Actions biochimiques/physiologiques
Le glycérol a été utilisé :
  • comme supplément pour la culture de Mycobacterium tuberculosis et de Mycobacterium avium
  • comme combustible pour la conception d'une pile à biocombustible (biofuel cell) enzymatique
  • comme matrice composite liquide avec du 4-HCCA et de la 3-aminoquinoléine pour l'analyse des glycanes neutres et acides
  • comme matrice pour la spectrométrie de masse par bombardement atomique rapide (FAB-MS)
  • éventuellement comme matrice liquide pour des études de quantification par spectrométrie de masse par désorption/ionisation laser assistées par matrice (MALDI-MS)
Le glycérol est de nature hygroscopique et il est soluble dans l'eau grâce à ses trois groupements hydroxyle alcoolique hydrophiles. Il peut former des liaisons hydrogène aussi bien intermoléculaires qu'intramoléculaires, ce qui en fait une molécule particulièrement flexible. Son effet physiologique est lié à l'immunité cellulaire, à l'augmentation de la production d'IgG et à l'accroissement de la libération d'histamine.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Benoît Ranchoux et al.
The American journal of pathology, 185(2), 356-371 (2014-12-17)
Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is an uncommon form of pulmonary hypertension (PH) characterized by progressive obstruction of small pulmonary veins and a dismal prognosis. Limited case series have reported a possible association between different chemotherapeutic agents and PVOD. We evaluated
T W Chew et al.
Oncogene, 33(21), 2717-2727 (2013-07-03)
RAS and Rho small GTPases are key molecular switches that control cell dynamics, cell growth and tissue development through their distinct signaling pathways. Although much has been learnt about their individual functions in both cell and animal models, the physiological
Nazish Ahmed et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2224-2233 (2014-03-13)
One of the factors preventing clinical application of regenerative medicine to degenerative cartilage diseases is a suitable source of cells. Chondrocytes, the only cell type of cartilage, grown in vitro under culture conditions to expand cell numbers lose their phenotype
Dmitry Usoskin et al.
Nature neuroscience, 18(1), 145-153 (2014-11-25)
The primary sensory system requires the integrated function of multiple cell types, although its full complexity remains unclear. We used comprehensive transcriptome analysis of 622 single mouse neurons to classify them in an unbiased manner, independent of any a priori
Protocoles
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration of glycerol (e.g., Product No. G2025)?
    1 answer
    1. Based on a density of 1.261 g/mL for glycerol, and a molecular weight of 92.1 g/mol, the concentration of this liquid is 13.7 M.
      Helpful?
  4. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).
      Helpful?
  5. In what solvent is glycerol (e.g., Product No. G2025) most soluble?
    1 answer
    1. Glycerol is miscible with water and alcohol at all concentrations. See: The chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., Entry# 4493.
      Helpful?
  6. Can I autoclave glycerol (e.g., Product No. G2025) before using it (for example) for cell culture?
    1 answer
    1. Glycerol can be autoclaved for 20 minutes, as is or in a solution, generally at approximately 50%.
      Helpful?
  7. Is Product No. G2025 a sterile glycerol product?
    1 answer
    1. Our quality specifications for this product include cell culture testing, but the product is not sterile as it is shipped.
      Helpful?
  8. What is the meaning of "Performance" in your specification sheet for Product No. G2025 (Glycerol)?
    1 answer
    1. The "Performance" test demonstrates that a cell freezing medium prepared using that product maintains the viability of mammalian cells after storing the cells for 5 to 7 days at -196 °C.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.