D4784
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
≥98% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, MDB
About This Item
Produits recommandés
product name
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, Fluorogenic reagent
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to orange
Pf
247 °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
Clé InChI
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
A significantly improved HPLC-fluorescence method for DMB-NANA and -NGNA, and application of this method to compare 2 candidate biosimilar therapeutic proteins to their respective RMs.