Principaux documents
110138
Millipore
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Synonyme(s) :
N-Acetylneuraminic Acid, Synthetic, NANA, Lactaminic Acid, Sialic Acid
1 G
242,00 $
242,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
242,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
242,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: ≥10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N(C1C(OC(CC1O)(O)C(=O)O)C(O)C(O)CO)C(=O)C
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)
Clé InChI
SQVRNKJHWKZAKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A component of mucoproteins, mucopolysaccharides, and mucolipids.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2