66807
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, MDB
172,00 $
About This Item
172,00 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Fluorescence
λex 367 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with pyruvate)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
Clé InChI
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable