C8397
Cysteamine S-phosphate sodium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
S-(2-Aminoethyl) thiophosphate monosodium salt
248,00 $
About This Item
248,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].NCCSP(O)([O-])=O
InChI
1S/C2H8NO3PS.Na/c3-1-2-8-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
VZEGNYNPDZDIRW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable