N3136
Naltrexone hydrochloride
≥99% (HPLC), powder, opioid receptor antagonist
Synonyme(s) :
Naltrexone HCl
151,00 $
About This Item
151,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Naltrexone hydrochloride,
Forme
powder
Auteur
Novartis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Clé InChI
RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988) , OPRS1(10280)
Application
- as an opioid antagonist, to analyse its effect on ethanol preference using Caenorhabditis elegans as a model[1]
- to determine its effectiveness in reducing the preference for substance of abuse (SOA) like nicotine and cocaine using Caenorhabditis elegans as a model[2]
- in the preparation of combinatorial drug, PXT3003 for treating Charcot-Marie-Tooth disease 1A (CMT1A) transgenic rat model Pmp22[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable