MilliporeSigma
Toutes les photos(12)
Principaux documents
N7004
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide hydrate
greener alternative
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
Synonyme(s) :
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucléotide, NAD, Nadide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H27N7O14P2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
663.43 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
eCl@ss :
39200202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
Source biologique
yeast
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
Forme
powder
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 56
new score: 20
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to off-white
Application(s)
metabolomics
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) est une coenzyme vitale qui transcende son rôle traditionnel de transporteur d'électrons et influence différents processus cellulaires. En biologie cellulaire, le NAD agit comme un accepteur d'électrons crucial dans la chaîne de transport d'électrons, favorisant ainsi la production d'ATP, principale source d'énergie des cellules. Ce flux d'électrons soutient la maintenance cellulaire de base et les voies de signalisation complexes. Outre son rôle énergétique, le NAD sert de molécule de signalisation dynamique, en dictant les réponses cellulaires face à divers stimuli. Les fluctuations de la concentration en NAD déclenchent des événements dans la réparation de l'ADN, l'expression génique et la mort cellulaire, permettant aux cellules de s'adapter au stress et de conserver leur homéostasie.
Dans la recherche en biochimie, le NAD s'avère être un cofacteur vital pour certaines enzymes comme les sirtuines, les poly(ADP-ribose) polymérases et les cADP-ribose synthases. Ces enzymes ont besoin de NAD+ pour exercer leur activité catalytique et influent sur certains processus comme la désacétylation des protéines, la réparation de l'ADN ou la signalisation cellulaire. En métabolomique, le NAD a un rôle clé dans les voies métaboliques, ce qui en fait un important sujet d'étude pour comprendre l'ensemble du métabolisme cellulaire. Le NAD participe à d'autres processus cellulaires complexes, servant de substrat pour l'ADP-ribosylation, une modification post-traductionnelle affectant la fonction des protéines. Il sert aussi de précurseur à l'ADP-ribose cyclique, un second messager impliqué dans la mobilisation du calcium et la communication cellulaire. Les recherches sur le NAD s'avèrent prometteuses dans différents domaines, notamment le vieillissement, où son rôle fait l'objet de nombreuses études. D'autres études explorent ses implications dans les troubles neurodégénératifs et les déséquilibres métaboliques.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été reconfiguré et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : Prévention des déchets, Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses, Solvants et auxiliaires moins polluants, Recherche du rendement énergétique, Utilisation de ressources renouvelables et Une chimie fondamentalement plus fiable. Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DOZN.
Application
Le β-nicotinamide adénine dinucléotide hydraté a été utilisé :
  • pour préparer une solution étalon de NAD+ destinée à une étude sur la métabolomique du NAD+.
  • comme constituant du mélange réactionnel partiel d'un essai de MurI pour une réaction avec de la glutamate racémase.
  • comme constituant d'une solution de coloration chromogène pour marquer des embryons de poisson-zèbre.
Actions biochimiques/physiologiques
Accepteur d'électrons
Caractéristiques et avantages
Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
Conditionnement
Produit conditionné en fonction du poids solide.
Notes préparatoires
Un léger chauffage et une légère sonication peuvent être nécessaires pour préparer une solution.
Autres remarques
Il s′agit de la forme courante du NAD.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Justine Bellier et al.
Cell reports, 30(5), 1400-1416 (2020-02-06)
The use of cetuximab anti-epidermal growth factor receptor (anti-EGFR) antibodies has opened the era of targeted and personalized therapy in colorectal cancer (CRC). Poor response rates have been unequivocally shown in mutant KRAS and are even observed in a majority
Jeerus Sucharitakul et al.
The Journal of biological chemistry, 288(49), 35210-35221 (2013-10-17)
3-Hydroxybenzoate 6-hydroxylase (3HB6H) from Rhodococcus jostii RHA1 is an NADH-specific flavoprotein monooxygenase that catalyzes the para-hydroxylation of 3-hydroxybenzoate (3HB) to form 2,5-dihydroxybenzoate (2,5-DHB). Based on results from stopped-flow spectrophotometry, the reduced enzyme-3HB complex reacts with oxygen to form a C4a-peroxy
Brian J North et al.
The EMBO journal, 33(13), 1438-1453 (2014-05-16)
Mice overexpressing the mitotic checkpoint kinase gene BubR1 live longer, whereas mice hypomorphic for BubR1 (BubR1(H/H)) live shorter and show signs of accelerated aging. As wild-type mice age, BubR1 levels decline in many tissues, a process that is proposed to
Ana P Gomes et al.
Cell, 155(7), 1624-1638 (2013-12-24)
Ever since eukaryotes subsumed the bacterial ancestor of mitochondria, the nuclear and mitochondrial genomes have had to closely coordinate their activities, as each encode different subunits of the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system. Mitochondrial dysfunction is a hallmark of aging, but
Juhyung Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13676-13676 (2018-09-14)
Cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) plays a pivotal role in neural development and neurodegeneration. CDK5 activity can be regulated by posttranslational modifications, including phosphorylation and S-nitrosylation. In this study, we demonstrate a novel mechanism by which the acetylation of CDK5 at
Articles
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.