B9550
Benzyl benzoate
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Benzoic acid benzyl ester
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 125 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Couleur
clear
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
Point d'ébullition
323-324 °C (lit.)
Pf
17-20 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clé InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
148 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?