A4628
Albumine de sérum bovin solution
5% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonyme(s) :
Albumine solution from bovine serum, Solution de BSA
38,40 $
About This Item
38,40 $
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Stérilité
aseptically filled
Essai
4.8-5.5% protein basis (biuret)
Forme
solution
Produit purifié par
heat shock fractionation
Ne contient pas
stabilizer or preservative
Origine
USA origin
Concentration
4.8-5.5% (biuret)
5% in 0.85% sodium chloride
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Application
- as a component in Opti-minimum essential medium (MEM) to serve as the transfection media to study the effect of albumin on transfection efficiency[3]
- as a component in 0.1% Tween-20/PBS (PBST) in diluting primary antibodies to incubate cells[3]
- to incubate hydroxyapatite (HA) for in vitro study[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves