A2939
Sulfate d'ammonium
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Mascagnite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0%
Forme
powder or crystals
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
<0.01% (as SO4)
Perte
≤1.0% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0001%
Absorption
≤0.030 at 280 in H2O at 1 M
≤0.037 at 260 in H2O at 1 M
Chaîne SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les méthodes de purification pour l'analyse en aval permettent de réduire la complexité des échantillons, d'éliminer les interférences et de concentrer les analytes pour des résultats plus exacts.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.