Principaux documents
GE28-9893-35
Sigma-Aldrich
HiLoad® 16/600 Superdex® 200 pg
Cytiva 28-9893-35, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 34 μm avg. part. size
Synonyme(s) :
16/600 Superdex 200, HiLoad Superdex 200
1 PKG
4 560,00 $
4 560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
4 560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
4 560,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
bed support (polyamide)
glass column
glass fiber (polypropylene reinforced)
Poids mol.
10000-600000 Da (globular proteins)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9893-35
Paramètres
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.3 Mpa (42 psi)
Volume du lit
120 mL
Colonne, L × D.I.
60 cm × 16 mm
Matrice
agarose dextran composite
dextran-agarose particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
dextran-agarose phase
Taille moy. des particules
34 μm
cleaning
1-14
Plage de travail
3-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Les colonnes HiLoad® 16/600 Superdex® 200 de qualité prép. sont des colonnes XK préremplies conçues pour la chromatographie préparative par filtration sur gel à haute résolution. Elles sont idéales pour séparer les Acm des dimères et des contaminants.
La phase Superdex® de qualité prép. (pg) est produite par fixation de dextran de manière covalente à de l′agarose fortement réticulé. Les propriétés de séparation du milieu dépendent de la teneur en dextran. Les courbes de sélectivité pentues assurent un excellent pouvoir de résolution pour les peptides et les protéines dans les plages de poids moléculaires (Mr) < 10 000 (Superdex® 30 pg), de 3 000 à 70 000 (Superdex® 75 pg) et de 10 000 à 600 000 (Superdex® 200 pg). Le milieu chromatographique associe une grande résistance mécanique à un caractère hydrophile important, pour des débits élevés et des interactions non spécifiques minimales.
Caractéristiques et avantages
  • Une grande résolution avec des temps d'analyse réduits et un bon recouvrement.
  • Une grande capacité à haut débit.
  • Une transposition d′échelle possible jusqu′aux séparations à l′échelle de la production.
  • Des colonnes préremplies, pour garantir commodité et reproductibilité.
  • Des raccords de 1/16”, pour des connexions pratiques aux systèmes AKTA.
Adéquation
Tous les tampons couramment utilisés, NaOH 1 M, HCl 0,1 M, acide acétique 1 M, urée 8 M, guanidine HCl 6 M, SDS 1 %, éthanol 70 %, iso-propanol 30 %, acétonitrile 30 %.
pour la chromatographie préparative par filtration sur gel à haute résolution, par exemple pour séparer les Acm des dimères et des contaminants
Stockage et stabilité
Stocker entre 4 et 30 °C (éthanol 20 %)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS
Informations légales
HiLoad is a registered trademark of Cytiva
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
This page provides information about performing an isolation of recombinant protein complexes with different pull-down assays with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
How to optimize purification of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Protocoles
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap® Protein G HP from Cytiva for the capture step.
This page shows the purification strategy of capture, intermediate purification, and polishing (CIPP) in affinity chromatography using Cytiva products.
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Afficher tout
Contenu apparenté
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.