901229
Sulfate d'ammonium
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Mascagnite
108,00 $
About This Item
anhydrous
108,00 $
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Niveau de qualité
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥99.0%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.005%
pH
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 132 g/L at 20 °C
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.