97063
p-Anisaldéhyde
analytical standard
Synonyme(s) :
4-méthoxybenzaldéhyde
66,00 $
About This Item
66,00 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
pb
248 °C (lit.)
Pf
−1 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup