Principaux documents
96890
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride
≥97.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride
5 G
181,00 $
181,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
181,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.81
Beilstein:
3578476
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
181,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
Clé InChI
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
Description générale
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride also known as Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable