P25507
2-Phenylglycine
95%
Synonyme(s) :
DL-α-Phenylglycine, (±)-α-Aminophenylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to faint yellow
Pf
290 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
detection
Chaîne SMILES
NC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable