Principaux documents
92478
Supelco
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate
analytical standard
25 MG
64,50 $
64,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
64,50 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O7 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.15
Beilstein:
1727087
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
64,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (TLC)
≥97% (titration)
Activité optique
[α]/D 53.0±2.0°, 5 hr, c = 10 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O.OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);1H2/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
Clé InChI
BGHPCEJXDOGRGW-KSSASCOMSA-N
Application
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate is used as a standard reference material for the quantification of the analyte in the following:
  • Bamboo shoot (Chimonobambusa quadrangularis) residue (BSR)-derived polysaccharides (CPS) using high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
  • Mentha haplocalyx polysaccharides (MHP), extracted from Mentha haplocalyx using a high-pressure ultrasound-assisted extraction (HUAE) followed by analysis using high-performance liquid chromatography (HPLC).[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
High-pressure ultrasonic-assisted extraction of polysaccharides from Mentha haplocalyx: Structure, functional and biological activities
Chen G, et al.
Industrial Crops and Products, 130, 273-284 (2019)
Guangjing Chen et al.
Food chemistry, 292, 281-293 (2019-05-06)
In the present study, the bamboo shoot (Chimonobambusa quadrangularis) residue (BSR)-derived polysaccharides (CPS) were dried using different drying procedures, including hot air-, vacuum-, freeze-, and spray-drying. The influences of different drying procedures on the chemical compositions, physicochemical characteristics, and antioxidant