73960
D-Galacturonic acid sodium salt
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
Sodium D-galacturonate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (T)
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]/D +36.5±2°, 5 hr, c = 10% in H2O
Chaîne SMILES
[Na+].OC1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2+,3+,4-,6?;/m0./s1
Clé InChI
MSXHSNHNTORCAW-KSSASCOMSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?