Documents
93183
Supelco
L-(−)-fucose
analytical standard
Synonyme(s) :
6-Désoxy-L-galactose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Numéro Beilstein :
1723321
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Activité optique
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
150-153 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Clé InChI
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)