Principaux documents
8.43961
Sigma-Aldrich
D-Glucoronic acid
for synthese
Synonyme(s) :
D-Glucoronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
229-486-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Pf
160-164 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
Clé InChI
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable