Principaux documents
902292
Sigma-Aldrich
EvanPhos
greener alternative
≥95%
Synonyme(s) :
Biaryl phosphine ligand for Pd catalysis, Dicyclohexyl(2,6-dimethoxy-3-(2-methoxynaphthalen-1-yl)phenyl)phosphane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H39O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
131-133 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
P(C5CCCCC5)(C4CCCCC4)c1c(c(ccc1OC)c2c3c(ccc2OC)cccc3)OC
Clé InChI
IJZUTUMBEYLTNN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
EvanPhos is a new biaryl phosphine ligand designed in the Lipshutz Lab as a Pd-complexed pre-catalyst for Suzuki-Miyaura cross couplings. Micellar catalysis was demonstrated with the surfactant TPGS-750-M, 2 wt. % in H2O (cat# 733857) and is an attractive technology for greener chemistry.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable