909793
Coolade solution
2 wt. % in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
2 wt. % in H2O
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Description générale
Click here for more information.
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.