Documents
901215
Sigma-Aldrich
Ephos
≥95%
Synonyme(s) :
Dicyclohexyl(3-isopropoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)phosphane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H55OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.80
Code UNSPSC :
12352128
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Pf
161-162 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
Buchwald ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl
halides to form 2-arylaminooxazoles. Catalyst system was reported with NaOPh (CDS001581).
Ephos can be used as a ligand in the palladium-catalyzed synthesis of 4-arylaminothiazoles and 2-arylaminooxazoles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable