809330
Fe/ppm Pd for nitro group reductions
108,00 $
About This Item
108,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
FeCl2 (372870), 23.3-27.4 wt. %
MgCl2 (M8266), 15.3-18.8 wt. %
Pd (203939), <0.3 wt. %
THF (186562), 53.5-61.6 wt. %
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Fe](Cl)(Cl)Cl
Clé InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Attention
Autres remarques
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
Contenu apparenté
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.