Documents
8.16146
Sigma-Aldrich
1-Methylpyrrolidine
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Methylpyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
204-438-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
100 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
170 °C (DIN 51794)
Puissance
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.1-9.1 % (v/v)
pH
11.3 (1 g/L in H2O)
Point d'ébullition
81 °C/1013 hPa
Pf
<-80 °C
Température de transition
flash point -3 °C
Solubilité
213 g/L
Densité
0.799 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H11N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
AVFZOVWCLRSYKC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup