MilliporeSigma
E45708
1-Ethylpiperidine
99%
Synonyme(s) :
N-Ethylpiperidine, NSC 2090
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-161-6
Beilstein/REAXYS Number:
102643
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Synthesis of multiprotected kanosamine
Selective acylation in peptide synthesis
Reagent for:
Stereoselective aldol condensation reactions for synthesis of β-lactam antibiotics
Diastereoselective synthesis of aldols
Crossed Claisen ester condensation
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
ppe