Documents
672718
Sigma-Aldrich
1-Ethylpyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
N-Ethylpyrrolidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.17
Numéro Beilstein :
102485
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96.5-103.5% (NT)
97%
Chaîne SMILES 
CCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
ONQBOTKLCMXPOF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter