Principaux documents
63032
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate basic
tested according to Ph. Eur., heavy
Synonyme(s) :
Magnesii subcarbonas ponderosus, Magnesium hydroxide carbonate
1 KG
111,00 $
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
111,00 $
About This Item
Formule linéaire :
MgCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clé InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1