1374226
USP
Magnesium carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Magnesium carbonate hydrate
522,00 $
About This Item
522,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
magnesium carbonate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O.[Mg++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
Clé InChI
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Calcium Citrate
- Alumina and Magnesium Trisilicate Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable