Documents
1.06537
Supelco
Nitrate de sodium
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Nitrate de sodium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
NNaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.99
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-554-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
308 °C
Densité
2.26 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Remplace : SX0655 ; SX0655-1 ; SX0655-7
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 99,5 %
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 5,5 à 8,0
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0005 %
Iodate : ≤ 0,0005 %
Nitrite (NO₂) : ≤ 0,001 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,003 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium) : ≤ 0,002 %
Fe (Fer) : ≤ 0,0003 %
K (potassium) : ≤ 0,01 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,002 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,002 %
Conforme à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash