Documents
227668
Sigma-Aldrich
Magnesium carbonate hydroxide hydrate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4Mg4O12 · H2MgO2 · xH2O
Poids moléculaire :
395.58 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
Pureté
99%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
The origin of the exothermic peak in the thermal decomposition of basic magnesium carbonate.
Khan N, et al.
Thermochimica Acta, 367, 321-333 (2001)
Preparation of a magnesium hydroxy carbonate from magnesium hydroxide.
Botha A and Strydom CA.
Hydrometallurgy, 62(3), 175-183 (2001)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro.
Roelofs MJE, et al.
Toxicology Reports, 1, 271-283 (2014)