63062
Magnesium carbonate basic
purum p.a., heavy, ≥40% (MgO)
Synonyme(s) :
Magnesium hydroxide carbonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
purum p.a.
Forme
powder
Concentration
≥40% (MgO)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤6000 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Clé InChI
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable