62707
Bergaptol
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-Hydroxybergapten, 5-Hydroxy-6,7-furanocoumarin, 5-Hydroxypsoralen, NSC 341958
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C=C1)OC2=C1C(O)=C(C=CO3)C3=C2
InChI
1S/C11H6O4/c12-10-2-1-6-9(15-10)5-8-7(11(6)13)3-4-14-8/h1-5,13H
Clé InChI
GIJHDGJRTUSBJR-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable