901011
Poly(caprolactone-co-glycolide)
40:60, viscosity 1.6 dL/g
Synonyme(s) :
PGA-PCL, PGCL
About This Item
Produits recommandés
Forme
chips
Ratio alimentaire
glycolide:caprolactone 60:40±5
Couleur
light yellow to tan
Viscosité
1.2-2.0 dL/g
1.6 dL/g
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable