Key Documents
F4799
Sigma-Aldrich
3xFLAG Peptide
≥90% (HPLC/MS), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, peptide ddddk, peptide dykddddk
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C120H169N31O49S
Poids moléculaire :
2861.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Peptide 3X FLAG®, lyophilized powder
Pureté
≥90% (HPLC/MS)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le Peptide 3X FLAG est un peptide synthétique constitué de 23 résidus d'acides aminés. Il contient trois fois le motif Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp. Huit acides aminés en position C-terminale constituent la séquence FLAG classique (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys).
Recommended working concentration is 100 μg/ml for elute 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG® M2 affinity gel.
Application
Produit destiné à l'élution par compétition des protéines de fusion 3X FLAG® retenues par l'anticorps monoclonal ANTI-FLAG® M2 (F1804) en solution ou lié à de l'agarose sur le gel d'affinité à l'agarose ANTI-FLAG® M2 (A2220). Cela est obtenu par chromatographie d'affinité. Produit destiné à l'élution douce des protéines de fusion 3X FLAG sur les gels d'affinité ANTI-FLAG® M2. Le peptide 1X FLAG (F3290) n'élue pas les protéines de fusion 3X FLAG sur les gels d'affinité ANTI-FLAG®.
Pour en savoir plus sur nos produits, rendez-vous sur notre portail des applications des produits FLAG®.
Notes préparatoires
Pour préparer une solution mère, dissoudre dans du TBS (Tris-HCl 50 mM, pH 7,4, avec NaCl 150 mM) à une concentration de 5 mg/ml.
Informations légales
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Andrew T Schiffmacher et al.
The Journal of cell biology, 215(5), 735-747 (2016-11-20)
During epithelial-to-mesenchymal transitions (EMTs), cells disassemble cadherin-based junctions to segregate from the epithelia. Chick premigratory cranial neural crest cells reduce Cadherin-6B (Cad6B) levels through several mechanisms, including proteolysis, to permit their EMT and migration. Serial processing of Cad6B by a
Paul L Colbert et al.
Oncotarget, 6(2), 953-968 (2014-12-02)
Microtubules (MTs) are components of the cytoskeleton made up of polymerized alpha and beta tubulin dimers. MT structure and function must be maintained throughout the cell cycle to ensure proper execution of mitosis and cellular homeostasis. The protein tyrosine phosphatase
Yannick Doyon et al.
Molecular and cellular biology, 24(5), 1884-1896 (2004-02-18)
The NuA4 histone acetyltransferase (HAT) multisubunit complex is responsible for acetylation of histone H4 and H2A N-terminal tails in yeast. Its catalytic component, Esa1, is essential for cell cycle progression, gene-specific regulation and has been implicated in DNA repair. Almost
Min Hwa Shin et al.
PLoS genetics, 12(2), e1005884-e1005884 (2016-03-02)
The inactivation of p53 creates a major challenge for inducing apoptosis in cancer cells. An attractive strategy is to identify and subsequently target the survival signals in p53 defective cancer cells. Here we uncover a RUNX2-mediated survival signal in p53
Lingyan Wang et al.
Nature communications, 8, 13876-13876 (2017-02-09)
Cellular protein interaction networks are integral to host defence and immune signalling pathways, which are often hijacked by viruses via protein interactions. However, the comparative virus-host protein interaction networks and how these networks control host immunity and viral infection remain
Articles
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Protocoles
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Contenu apparenté
Techniques, réactifs et protocoles permettant de purifier les protéines recombinantes par différentes méthodes telles que la chromatographie d'échange d'ions, la chromatographie d'exclusion stérique ou la chromatographie d'affinité.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.
Technologies d'expression protéique permettant d'exprimer des protéines recombinantes dans des systèmes d'expression de type E. coli, cellules d'insectes, levures et cellules de mammifères pour la recherche fondamentale et pour faciliter la production de médicaments et de vaccins.